Przejdź do
ABF295
Przeciwciało anty-IL27RA
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Interleukin-27 receptor subunit alpha, IL-27 receptor subunit alpha, IL-27R subunit alpha, IL-27R-alpha, IL-27RA, Cytokine receptor WSX-1, Cytokine receptor-like 1, Type I T-cell cytokine receptor, TCCR, ZcytoR1, IL27RA
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL27RA(9466)
General description
IL27RA (znany również jako podjednostka alfa receptora interleukiny-27, receptor cytokin WSX-1, receptor cytokin podobny do 1, receptor cytokin komórek T typu I, TCCR i ZcytoR1) jest receptorem dla IL27 i wymaga IL6ST / gp130 do pośredniczenia w transdukcji sygnału w odpowiedzi na wiązanie IL27. IL27RA jest zaangażowany w regulację odpowiedzi immunologicznej typu Th1 i wydaje się być zaangażowany we wrodzone mechanizmy obronne. IL27RA ulega ekspresji głównie w grasicy, śledzionie, węzłach chłonnych i leukocytach krwi obwodowej.
Zaobserwowano ~69 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom w pobliżu N-końca ludzkiej IL27RA.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 10 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło IL27RA w ludzkiej tkance śledziony.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło IL27RA w komórkach A549.
Przeciwciało anty-IL27RA jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko IL27RA i zostało przetestowane w Western Blotting, IHC i Immunofluorescencji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected IL27RA in human spleen tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA073441PRS2483PRS2481
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABF29504053252940736