Przejdź do
ABF293
Przeciwciało anty-RNASET2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ribonuclease T2, Ribonuclease 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNASET2(8635)
General description
Rybonukleaza T2, znana również jako rybonukleaza 6 i kodowana przez gen o nazwie RNASET2 lub RNASE6PL, jest nowym członkiem klasy Rh/T2/S-glikoprotein zewnątrzkomórkowych rybonukleaz. Jest to pojedyncza kopia genu, który mapuje się na 6q27, region związany z ludzkimi nowotworami złośliwymi i rearanżacją chromosomalną, i sugeruje się, że działa jako białko supresorowe guza. Jego ekspresja jest tłumiona w komórkach zakażonych ludzkim wirusem białaczki T-komórkowej typu 1 (HTLV-1) po związaniu białka HTLV-1 Tax z promotorem RNASET2. Ponieważ białaczka dorosłych komórek T (ATL) jest jedną z głównych chorób wywoływanych przez zakażenie HTLV-1, obniżenie poziomu RNASET2 przez Tax może odgrywać rolę w rozwoju ATL.
Zaobserwowano ~40 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 2 izoformy wytwarzane przez alternatywny splicing przy ~40 kDa, ~14 kDa i ~29 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego RNASET2.
Application
Przeciwciało anty-RNASET2 wykrywa poziom RNASET2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w RNASET2.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SW480 cell lysate with and without blocking peptide.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected RNASET2 in SW480 cell lysate with and without blocking peptide.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA029013HPA066509SAB3501006
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABF29304053252945236