Przejdź do
ABE421
Przeciwciało przeciwko białku podobnemu do GATA 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
GATA-type zinc finger protein 1, GATA-like protein 1, GLP-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZGLP1(100125288)
General description
Białko podobne do GATA 1 (GLP-1) jest również znane jako białko palca cynkowego typu GATA 1. Białko podobne do GATA 1 jest białkiem palca cynkowego, które działa jako represor transkrypcji. Białko podobne do GATA 1 tłumi funkcję czynnika transkrypcyjnego GATA, jest wymagane do rozwoju komórek zarodkowych i ma kluczowe znaczenie dla komórek somatycznych gonad.
Zaobserwowano ~32 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu białku podobnemu do GATA 1 w pobliżu N-końca.
Application
Analiza Western Blotting: 2,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło białko 1 podobne do GATA w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki prostaty.
Przeciwciało przeciwko białku podobnemu do GATA 1 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko białku podobnemu do GATA 1 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC (parafina).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje białko podobne do GATA 1 w pobliżu N-końca.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ludzka tkanka okrężnicy
Evaluated by Immunohistochemistry in human colon tissue.
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GATA-like protein 1 in human colon tissue.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN2241MABD167MABS1814
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P0C6A0
UniProt accession no.
P10070
UniProt accession no.
P15976
UniProt accession no.
P23769
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christoph Kruse et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 35(9), 1954-1962 (2015-07-25)
The polarity protein Scrib is highly expressed in endothelial cells and is required for planar cell polarity. Scrib also facilitates recycling of integrin α5 to the plasma membrane. Because integrin α5 signals the presence of the inflammatory matrix protein fibronectin
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE42104053252909184