Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys36)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w mysich zarodkowych komórkach macierzystych. (Laboratorium dr Roba Klose, Uniwersytet Oksfordzki)
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w fibroblastach NIH/3T3. (Laboratorium dr Roba Klose, Uniwersytet Oksfordzki)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Rekombinowane białka histonu H3
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of Histone H3 recombinant proteins.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) | Gene Information human ... HIST1H3F(8968) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw trimetylowi histonu H3 (Lys36), rozmiar próbny
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE305-S | 04053252907562 |