Przejdź do
ABE2910
Anty-DNMT3L
from rabbit
Synonim(y):
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 3-like
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Dnmt3L(54427)
General description
Metylotransferaza DNA (cytozyny-5) podobna do 3 (UniProt: Q9CWR8; znana również jako DNMT3L) jest kodowana przez gen Dnmt3l (Gene ID: 54427) u myszy. DNMT3L jest katalitycznie nieaktywnym czynnikiem regulatorowym metylotransferaz DNA, który może promować lub hamować metylację DNA w zależności od kontekstu.
Wykazano, że jest niezbędny do funkcjonowania DNMT3A i DNMT3B. Aktywuje DNMT3A i DNMT3B poprzez wiązanie się z ich domeną katalityczną. Działa poprzez przyspieszenie wiązania DNA i S-adenozylo-L-metioniny (AdoMet) z metylotransferazami i dysocjuje z kompleksu po związaniu DNA z metylotransferazami. DNMT3L rozpoznaje niezmetylowaną lizynę 4 histonu H3 (H3K4me0) i indukuje metylację DNA de novo poprzez rekrutację lub aktywację DNMT3. W komórkach zarodkowych jest wymagana do metylacji imprintowanych loci wraz z DNMT3A. W męskich zarodkach jest niezbędna do metylacji retrotranspozonów, co zapobiega ich mobilizacji. DNMT3A odgrywa również kluczową rolę w embrionalnych komórkach macierzystych (ESC), działając zarówno jako pozytywny, jak i negatywny regulator metylacji DNA. Promuje metylację DNA genów gospodarza wraz z DNMT3A i DNMT3B. Może również służyć jako inhibitor metylacji DNA w promotorze genów dwuwartościowych. Doniesiono, że promuje różnicowanie ESC w pierwotne komórki zarodkowe poprzez hamowanie metylacji DNA w promotorze RHOX5, aktywując w ten sposób jego ekspresję. W komórkach jąder jest on po raz pierwszy obserwowany w niedysponujących prospermatogoniach po 12,5 dpc, a jego poziom osiąga najwyższy poziom około czasu narodzin, a następnie gwałtownie spada i jest niewykrywalny sześć dni po porodzie, kiedy większość prospermatogonii różnicuje się w dzielące się spermatogonialne komórki macierzyste.
Zaobserwowano ~50 kDa; obliczono 47,99 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Pełna długość (421 aa) rekombinowanej mysiej metylotransferazy DNA (cytozyny-5) podobnej do DNMT3L (znakowanej His).
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dnmt3l w niezróżnicowanych mysich embrionalnych komórkach macierzystych J1 (Nimura, K., et. al. (2006). Genes Cells. 11(10):1225-37).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Dnmt3l w jądrach myszy (Nimura, K., et. al. (2006). Genes Cells. 11(10):1225-37) i komórkach zarodkowych XY w E15.5 (Kato, Y., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11272).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Dnmt3l w niezróżnicowanych mysich embrionalnych komórkach macierzystych J1 (Nimura, K., et. al. (2006). Genes Cells. 11(10):1225-37).
Anty-DNMT3L, nr kat. ABE2910, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko metylotransferazie 3-podobnej DNA (cytozyna-5) i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Dnmt3l w komórkach mysich.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse embryonic stem cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Dnmt3l in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4567D4692SAB4500664
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
unpurified
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using mouse COS-7 cells, microarray: suitable, western blot: 1:1,000-1:2,000 using nuclear extracts of human HEK 293T cells
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using nuclear extracts of 293T or HeLa cells
technique(s)
ELISA: 1:20000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
UniProt accession no.
Q9CWR8
UniProt accession no.
P26358
UniProt accession no.
P26358
UniProt accession no.
Q9UBC3
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE291004054839328848
ABE2910-25UL04054839474934