Przejdź do
ABE2897
Anty-fosfo GATA6 (Ser37)
from rabbit
Synonim(y):
GATA-binding factor 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, IP, WB
Citations:
-
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer37)
Gene Information
human ... GATA6(2627)
General description
Czynnik transkrypcyjny GATA-6 (UniProt: Q92908; znany również jako czynnik wiążący GATA 6) jest kodowany przez gen GATA6 (Gene ID: 2627) u człowieka. GATA6 jest czynnikiem transkrypcyjnym z palcem cynkowym, który należy do sześcioosobowej rodziny czynników transkrypcyjnych, które wiążą się z sekwencją konsensusową (A/T)GATA(A/G). GATA1, GATA2 i GATA3 ulegają ekspresji głównie w liniach komórek krwiotwórczych, podczas gdy GATA4, GATA5 i GATA6 ulegają ekspresji głównie w sercu, gonadach i tkankach pochodzących z endodermy. Posiada dwa powtórzenia palca cynkowego zlokalizowane w aminokwasach 390-414 i 444-468, które pośredniczą w interakcji z białkiem LIM i domenami bogatymi w cysteinę 1 (LMCD1). Wykazano, że GATA-6 jest ważny w różnicowaniu endodermalnym tkanek narządów i został wskazany w prawidłowym rozwoju płuc poprzez kontrolowanie późnych etapów różnicowania nabłonka pęcherzyków płucnych i aktywacji promotora akwaporyny-5. Został on również powiązany z produkcją LIF, który sprzyja proliferacji endodermalnych embrionalnych komórek macierzystych i blokuje wczesne różnicowanie epiblastu. GATA6 jest również wymagany do ostatecznej specyfikacji endodermy w ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych i indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych. Fosforylacja GATA6 przez GSK-3 na serynie 37 promuje jego degradację, zapobiegając w ten sposób represji transkryptów GATA6, które są indukowane przez TNF i osłabiane przez insulinę. Zgłoszono dwie izoformy GATA-6, które są wytwarzane przez alternatywną inicjację. (Ref.: Chitforoushzadeh, Z., et al. (2016). ScienceSignaling 9 (431), ra59; Tiyaboonchai, A., et al. (2017). Stem Cell Reports 8 (3); 589-604).
Zaobserwowano ~75 kDa; obliczono 60,03 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 37 ludzkiego czynnika transkrypcyjnego GATA-6.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo GATA6 (Ser37) w komórkach 293T transfekowanych GATA6L znakowanym 3XFLAG.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo GATA6 (Ser37) w aplikacjach Western Blotting (Chitforoushzadeh, Z., et. al. (2016). Sci Signal. 9(431):ra59).
Analiza immunoprecypitacji: 4 µg / ml z reprezentatywnej partii immunoprecypitowanej fosfo GATA6 (Ser37) w komórkach 293T transfekowano 3xFLAG-GATA6 (dzięki uprzejmości dr Kevina A. Janesa z University of Virginia).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana fosfo GATA6 (Ser37) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Chitforoushzadeh, Z., et. al. (2016). Sci Signal. 9(431):ra59).
Anty-fosfo GATA6 (Ser37), nr kat. Nr kat. ABE2897, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi transkrypcyjnemu GATA-6 (czynnik wiążący GATA 6) i zostało przetestowane do stosowania w Dot Blot, Immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa GATA6 fosforylowane na serynie 37.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Dot Blot Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected phospho GATA6 (Ser37) in Phosphorylated GATA6 peptide.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1351AV31855SAB4501126
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
Q92908
UniProt accession no.
Q92908
UniProt accession no.
P23769
UniProt accession no.
P23771
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, rat, guinea pig, dog, bovine, human, horse, mouse
species reactivity
human, mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE2897-25UG04054839516719
ABE2897-100UG04054839516702