Przejdź do
ABE2860
Anty-KLF4
serum, from rabbit
Synonim(y):
Krueppel-like factor 4, Epithelial zinc finger protein EZF, Gut-enriched krueppel-like factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
-
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Klf4(16600)
General description
Krueppel-like factor 4 (UniProt: Q60793; znany również jako Epithelial zinc finger protein EZF, Gut-enriched krueppel-like factor, KLF4) jest kodowany przez gen Klf4 (znany również jako Ezf, Gklf, Zie) (Gene ID: 16600) u myszy. Klf4 jest członkiem rodziny białek cynkowo-palcowych typu krueppel C2H2, które regulują wiele procesów biologicznych, w tym proliferację, różnicowanie, rozwój i apoptozę. KLF4 jest regulowanym rozwojowo czynnikiem transkrypcyjnym, który odgrywa ważną rolę w utrzymaniu stanu pluripotencjalnego w embrionalnych komórkach macierzystych (ESC) i może być stosowany jako marker stanu pluripotencjalnego dla komórek w hodowli. Może służyć zarówno jako aktywator, jak i represor w zależności od środowiska, ale jego najważniejszą funkcją jest tłumienie wzrostu. Co ciekawe, zwiększona ekspresja Klf4 prowadzi do wzrostu ekspresji P21WAF1/CIP1, które jest ważnym białkiem punktu kontrolnego, które hamuje progresję cyklu komórkowego i jest niezbędne w pośredniczeniu w zatrzymaniu cyklu komórkowego zarówno na granicy G1/S, jak i G2/M. Klf4 pośredniczy również w normalnych funkcjach supresora nowotworu p53 i przyczynia się do obniżenia regulacji transkrypcji p53/TP53. Mutacje w genie Klf4 mogą prowadzić do niekontrolowanego wzrostu i powstawania nowotworów. Wykazano, że KLF4 jest często zmutowany w wielu liniach komórkowych raka jelita grubego, a brak ekspresji Klf4 jest skorelowany z patogenezą raka jelita grubego. Podwyższona ekspresja genu Klf4 została powiązana z rakiem żołądka, rakiem piersi i rakiem płaskonabłonkowym. Stwierdzono, że KLF4 celuje w pierwotny promotor pętli miR1-2 i stymuluje ekspresję miR-1. Utrata ekspresji KLF4 jest uważana za mechanistyczny związek między agresywną progresją raka prostaty a niską wydajnością kanonicznego AR poprzez inaktywację miR-1. (Ref.: Jiang, J., et al. (2008). Nat. Cell Biol. 10(3); 353-360; Siu, MK et al. (2016). Oncogenesis 5: e282).
Zaobserwowano ~55 kDa; obliczono 51,88 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 320 aminokwasom z N-końcowego i wewnętrznego regionu mysiego Klf4.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego KLF4 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Jiang, J., et. al. (2008). Nat Cell Biol. 10(3):353-60).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła KLF4 w aplikacjach immunoprecypitacji chromatyny (Edupuganti, R.R., et. al. (2017). Stem Cell Reports. 9(4):1291-1303).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła KLF4 w aplikacjach Western Blotting (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
Analiza ChIP-seq: Reprezentatywna partia wykryła KLF4 w zastosowaniach ChIP-seq (Chen, X., et. al. (2008). Cell. 133(6):1106-17).
Anti-KLF4, nr kat. ABE2860, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi podobnemu do Krueppela 4 (Klf4) i zostało przetestowane do stosowania w ChIP-seq, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Klf4 w mysich embrionalnych komórkach macierzystych.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse embryonic stem cells.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected KLF4 in lysate from mouse emmbryonic stem cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC631SAB1300678AV32810
antibody form
serum
antibody form
ascites fluid
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
1E06, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c