Przejdź do
ABE278
Przeciwciało anty-MILI
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Piwi-like protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Piwil2(57746)
rat ... Piwil2(306011)
General description
MILI, MIWI i MIWI2 należą do rodziny białek Piwi. piRNA i białka Piwi są zaangażowane w kontrolę transpozonów i są związane z metylacją transpozonów u ssaków. MILI, w szczególności, bezpośrednio wiąże się z piRNA w cytoplazmie i jest wymagane do lokalizacji jądrowej PIWIL4/MIWI2 i asocjacji z wtórnymi antysensownymi piRNA. MILI odgrywa istotną rolę w spermatogenezie, mejotycznym różnicowaniu spermatocytów, różnicowaniu komórek zarodkowych oraz w samoodnowie spermatogonialnych komórek macierzystych.
~109 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma przy ~30, 55 i 60 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający mysiemu MILI.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w męskich pierwotnych komórkach zarodkowych. (Aravin, A.A., et al. (2008). Mol Cell. 31(6):785-799.)
Immunohistochemiczna analiza fluorescencyjna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w przekrojach jąder embrionalnych. (Vagin, W., et al. (2009). Genes Dev. 23(15):1749-1762.)
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium. (Aravin, A.A., et al. (2007). Science. 316(5825):744-747.)
Przeciwciało anty-MILI jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania MILI, znanego również jako białko podobne do Piwi 2 i zostało zatwierdzone w WB, ICC, IHC i IP.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek RAW264.7
Evaluated by Western Blot in RAW264.7 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MILI in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200365SAB1400339SAB3500578
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
clone
polyclonal
clone
PIWIL1-2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE27804053252634666