Przejdź do
ABE2585
Kompleks anty-Mis12
from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
24,10, 23,34, 40,07 i 32,16 kDa, odpowiednio dla Mis12, PMF1, DSN1 i NSL1. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Kompleks Mis12 składa się z czterech podjednostek, homologu białka MIS12, czynnika modulowanego poliaminą 1, homologu białka DSN1 związanego z kinetochorem i homologu białka NSL1 związanego z kinetochorem (UniProt: Q9H081, Q6P1K2, Q9H410, Q96IY1, odpowiednio), które są kodowane przez geny znane jako MIS12 (identyfikator genu: 79003), PMF1 (identyfikator genu: 100527963), DSN1 (identyfikator genu: 79980) i NSL1 (znany również jako C1orf48, DC31, DC8, MIS14) (identyfikator genu: 25936) u człowieka. Kompleks MIS12 jest centrum interakcji białek dla montażu kinetochoru zewnętrznego. Kompleks ten działa jako główny interfejs wiążący mikrotubule na kinetochorach i stanowi platformę do rekrutacji białek regulatorowych. U ludzi wykazano, że podjednostki kompleksu Mis12 lokalizują się z białkiem centromerowym A (CENP-A) na kinetochorach wewnętrznych i wewnętrznie z Ndc80 na kinetochorach zewnętrznych. Kompleks Mis12 odgrywa istotną rolę w segregacji chromosomów u kręgowców i przyczynia się do montażu kinetochorów mitotycznych. Wykazano, że obniżony poziom białek kompleksu Mis12 powoduje defekty wyrównania chromosomów zarówno w komórkach ludzkich, jak i kurzych, ale dwubiegunowość wrzeciona nie jest zaburzona. (Ref.: Kline SL et al (2006). J. Cell. Biol. 173(1): 9-17).
Immunogen
Cztery podjednostki ludzkiego kompleksu Mis12.
Epitop: nieznany
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1100 z reprezentatywnej partii wykryło kompleks Mis12 w komórkach HeLa.
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła kompleks Mis12 w komórkach HeLa (Rago, F., et. al. (2015). Curr Biol. 25(5):671-7).
Przeciwciało anty-Mis12 Complex, nr kat. ABE2585, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko kompleksowi Mis12 i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa kompleks Mis12 u ludzi. Wykrywa również poszczególne podjednostki (Mis12, PMF1, Dsn1, Nsl1) w Western Blotting.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS bez azydku i z 50% glicerolem.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in recombinant Mis12 complex.
Western Blotting Analysis: 2.2 µg/mL of this antibody detected Mis12 complex in 1 µL of recombinant Mis12 complex.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1847ABN302SAB1403358
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... MIS12(79003), NSL1(25936)
Gene Information
human ... MIS18BP1(55320)
Gene Information
human ... NDUFS1(4719)
Gene Information
human ... MIS12(79003)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1G3, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE258504054839224256
ABE2585-25UG04054839464683