Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human, chicken
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Immunogen
Application
Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3 w komórkach NIH/3T3 i A431.
Analiza Dot Blot:
Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii specyficznie wykrywało histon H3 w peptydzie Lys4 dimethyl zmodyfikowanego histonu H3, jednocześnie nie wykrywając potencjalnych reagujących krzyżowo peptydów odpowiadających innym zmodyfikowanym i niezmodyfikowanym histonom.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 4 µg normalnej IgG (nr kat. 12-370) lub 4 µl anty-dimetylowego histonu H3 (Lys4) (nr kat. ABE250) i zestawu Magna ChIP A/G Kit (nr kat. 17-10085). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z dimetylo-histonem H3 (Lys4) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów specyficznych dla ludzkiego regionu kodującego GAPDH.
Szczegóły eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A/G (nr kat. 17-10085).
Sekwencjonowanie ChIP
Immunoprecypitację chromatyny przeprowadzono przy użyciu zestawu Magna ChIP HiSens (nr kat. 17-10460), 5 µg reprezentatywnej partii przeciwciała anty-dimetylo-Histone H3 (Lys4) (ABE250), 20 µL kulek Protein A/G i 5e6 usieciowanej chromatyny komórek HeLa, a następnie oczyszczono DNA za pomocą kulek magnetycznych. Biblioteki zostały przygotowane z próbek wejściowych i ChIP DNA przy użyciu standardowych protokołów z adapterami Illumina z kodem kreskowym i analizowane na urządzeniu Illumina HiSeq. Ponad dwanaście milionów odczytów z plików FastQ zmapowano za pomocą programu Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) po usunięciu znaczników TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Piki zidentyfikowano za pomocą MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), a piki i odczyty zwizualizowano jako niestandardową ścieżkę w UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) z plików BigWig i BED.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ekstrakt kwasu HeLa
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa acid extract.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko dimetylowi histonu H3 (Lys4)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE250 | 04053252554544 |