Przejdź do
ABE1857
Anty-CEP135
from rabbit
Synonim(y):
Centrosomal protoein of 135 kDa, Centrosomal protein 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
EM, ICC, WB
Citations:
1
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CEP135(9662)
General description
Białko centrosomalne o masie 135 kDa (UniProt: Q66GS9; znane również jako Cep135, białko centrosomalne 4) jest kodowane przez gen CEP135 (znany również jako CEP4, KIAA0635) (Gene ID: 9662) u człowieka. Cep135 jest białkiem centrosomalnym, które bierze udział w biogenezie centrioli. Ludzki Cep135 zawiera dwuniciowe domeny typu coiled-coil, które są krytyczne dla wiązania mikrotubul. Cep135 działa jako białko rusztowania podczas wczesnej biogenezy centrioli i jest wymagane do kierowania białek satelitarnych centrioli do centrosomów, takich jak PCM1, SSX2IP i CEP290 oraz rekrutacji WRAP73 do centrioli. Odgrywa również rolę w kohezji centriol-centriol podczas interfazy, działając jako białko platformowe dla CEP250 w centriole. Mutacje w genie CEP135 są związane z autosomalną recesywną pierwotną mikrocefalią-8, chorobą charakteryzującą się niepełnosprawnością intelektualną, znacznie zmniejszoną masą mózgu i małą korą mózgową.
Zaobserwowano ~150 kDa; obliczono 133,49 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 492 aminokwasom z regionu C-ternalnego ludzkiego Cep135.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło CEP135 w zsynchronizowanych komórkach U2OS.
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia wykryła CEP135 w zastosowaniach mikroskopii elektronowej (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła CEP135 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202; Guderian, G., et. al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt 13):2163-9; Sonnen, K.F., et. al. (2012). Biol Open. 1(10):965-76).
Anti-CEP135, nr kat. ABE1857, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku centrosomalnemu o masie 135 kDa i zostało przetestowane w mikroskopii elektronowej, immunocytochemii i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa białko centrosomalne o masie 135 kDa w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 492 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in U2OS cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEP135 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4503685MABT1353MABT1354
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
UniProt accession no.
Q66GS9
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q9BV73
UniProt accession no.
O43303
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Arquint et al.
Open biology, 8(2) (2018-02-16)
Deregulation of centriole duplication has been implicated in cancer and primary microcephaly. Accordingly, it is important to understand how key centriole duplication factors are regulated. E3 ubiquitin ligases have been implicated in controlling the levels of several duplication factors, including
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE185704054839233180
ABE1857-25UG04054839453700