Przejdź do
ABE1455
Anty-Nurr1 (NR4A2)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Nuclear receptor subfamily 4 group A member 2, Immediate-early response protein NOT, Orphan nuclear receptor NURR1, Transcriptionally-inducible nuclear receptor
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NR4A2(4929)
General description
Receptor jądrowy podrodziny 4 grupy A członek 2 (UniProt: P43354; znany również jako białko natychmiastowej wczesnej odpowiedzi NOT, sierocy receptor jądrowy NURR1, receptor jądrowy indukowany transkrypcją) i jest kodowany przez gen NR4A2 (znany również jako NOT, NURR1, TINUR) (identyfikator genu: 4929) u człowieka. Nurr-1 należy do rodziny receptorów hormonów jądrowych, które działają jako regulator transkrypcji i są uważane za ważne dla różnicowania i utrzymania mezo-diencefalicznych neuronów dopaminergicznych (mdDA) podczas rozwoju. Ma również kluczowe znaczenie dla ekspresji zestawu genów, takich jak SLC6A3, SLC18A2, TH i DRD2, które są niezbędne do rozwoju neuronów mdDA. Ulega ekspresji w wielu liniach komórkowych limfocytów T, limfocytów B i fibroblastów, ale jego ekspresja jest wyższa w tkance mózgowej. Zgłoszono dwie izoformy Nurr-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Domena wiążąca ligand (LBD) Nurr-1 nie zawiera wnęki w wyniku ścisłego upakowania łańcuchów bocznych z kilku nieporęcznych reszt hydrofobowych w regionie normalnie zajmowanym przez ligandy. Brakuje również klasycznego miejsca wiązania dla koaktywatorów. Posiada jednak hydrofobowy region na powierzchni LBD, który jest krytyczny dla jego aktywności. (Ref.: Volakakis N et al (2006). J. Mol. Endocrinol 37(2); 317-326; Wang G et al. (2003). Nature 423(6939):555-560).
Zaobserwowano ~67 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Peptyd liniowy sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego receptora jądrowego podrodziny 4 grupy A członka 2 (Nurr1).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Nurr1 (NR4A2) w komórkach HeLa.
Anty-Nurr1 (NR4A2), nr kat. ABE1455, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi jądrowemu podrodziny 4 grupy A członkowi 2 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa NR4A2 (Nurr1) w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Nurr1 (NR4A2) in THP-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN1675MN6538N6413
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
unpurified
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
UniProt accession no.
P43354
UniProt accession no.
P43354
UniProt accession no.
P43354
UniProt accession no.
P43354