Przejdź do
ABE1320
Anty-ASXL2
from rabbit
Synonim(y):
Putative Polycomb group protein ASXL2, Additional sex combs-like protein 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
1720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1047
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ASXL2(55252)
General description
Białko ASXL2 z grupy Polycomb (UniProt: Q76L83; znane również jako Additional sex combs-like protein 2) jest kodowane przez gen ASXL2 (znany również jako ASXH2, KIAA1685) (Gene ID: 55252) u człowieka. ASXL2 jest przypuszczalnym białkiem grupy Polycomb (PcG), które działa poprzez tworzenie kompleksów wielobiałkowych, które są wymagane do utrzymania transkrypcyjnie represyjnego stanu genów homeotycznych w trakcie rozwoju. Nie jest wymagane do zainicjowania represji, ale jest niezbędne do jej utrzymania na późniejszych etapach rozwoju. Prawdopodobnie działają one poprzez metylację histonów, powodując dziedziczną zmianę ekspresji chromatyny. Wykazano, że ASXL2 bierze udział w regulacji transkrypcji, w której pośredniczą związane z ligandem receptory hormonów jądrowych, takie jak receptor gamma aktywowany proliferatorami peroksysomów (PPARG). Działa również jako koaktywator dla PPARG i zwiększa jego aktywność indukującą różnicowanie adipocytów; funkcja ta wydaje się obejmować zróżnicowaną rekrutację acetylowanego i metylowanego histonu H3. ASXL2 jest niezbędny dla hematopoezy i działa jako haploinsufficient tumor suppressor w białaczce. Gen ASXL2 jest jednym z najczęściej zmutowanych genów u pacjentów z AML, u których występuje onkoproteina fuzyjna AML1-ETO, a utrata ASXL2 promuje leukemogenezę, w której pośredniczy AML1-ETO. Białko ASXL2 zawiera dwa motywy LXXLL (aa 303-307 i 887-891), które są wymagane do połączenia z receptorami jądrowymi. Zawiera również nietypowy region palca cynkowego typu PHD (aa 1397-1434). Opisano dwie izoformy ASXL2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Mutacja w genie ASXL2 została również powiązana z rozwojem zespołu Shashi-Pena, który charakteryzuje się opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, niepełnosprawnością intelektualną i makrocefalią oraz trudnościami z karmieniem noworodków. (Ref.: Micol, JB et al. (2017). Nat. Commun. DOI: 10.1038/ncomms15429).
Zaobserwowano ~154 kDa; obliczono 153,82 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego dodatkowego białka podobnego do grzebienia płciowego 2 (ASXL2).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło ASXL2 w komórkach HeLa.
Anti-ASXL2, nr kat. Nr ABE1320, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko dodatkowemu białku podobnemu do grzebienia płciowego 2 i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa dodatkowe białko podobne do grzebienia płciowego 2 (ASXL2) w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w obrębie 22 aminokwasów z regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ASXL2 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE1933HPA058040ABN2241
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... ASXL2(55252)
Gene Information
human ... ASXL1(171023)
Gene Information
human ... ASXL2(55252)
Gene Information
human ... GLI2(2736)
mouse ... Gli2(14633)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ellen Langille et al.
Cancer discovery, 12(12), 2930-2953 (2022-09-16)
Systematically investigating the scores of genes mutated in cancer and discerning disease drivers from inconsequential bystanders is a prerequisite for precision medicine but remains challenging. Here, we developed a somatic CRISPR/Cas9 mutagenesis screen to study 215 recurrent "long-tail" breast cancer
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE132004054839412349