Przejdź do
ABE1076
Przeciwciało anty-Misu/NSun2
serum, from rabbit
Synonim(y):
tRNA (cytosine(34)-C(5))-methyltransferase, Myc-induced SUN domain-containing protein, Misu, NOL1/NOP2/Sun domain family member 2, Substrate of AIM1/Aurora kinase B, tRNA (cytosine-5-)-methyltransferase, tRNA methyltransferase 4 homolog, hTrm4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NSUN2(54888)
General description
Misu/NSun2, znana również jako metylotransferaza tRNA (cytozyna(34)-C(5)), białko zawierające domenę SUN indukowaną przez Myc (MISU), członek rodziny domen NOL1/NOP2/Sun 2, substrat kinazy B AIM1/Aurora, Metylotransferaza tRNA (cytozyna-5-)lub homolog metylotransferazy tRNA 4 (hTRM4), kodowana przez gen NSUN2/SAKI/TRM4, jest metylotransferazą RNA, która metyluje tRNA i prawdopodobnie transkrypty polimerazy RNA III. Misu/NSun2 metyluje cytozynę do 5-metylocytozyny (m5C) w pozycji 34 prekursorów tRNA(Leu)(CAA) zawierających introny. Funkcjonalnie Misu/NSun2 działa za Myc, regulując wzrost i proliferację komórek naskórka, a pośredniczona przez Misu/NSun2 metylacja cytozyny-5 niekodujących RNA pomaga określić przetwarzanie ich w regulatorowe małe RNA, a Misu/NSun2 odgrywa również kluczową rolę w ekspresji genów. Co ciekawe, Misu/NSun2 jest wymagany do prawidłowego montażu wrzeciona i segregacji chromosomów, co jest niezależne od jego aktywności metylotransferazy. Misu/NSun2 jest zlokalizowana w jądrze i nukleolu podczas spoczynku, ale podczas cytokinezy może być zlokalizowana we wrzecionie. Mutacje są związane z upośledzeniem umysłowym.
Zaobserwowano ~90 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Misu/NSun2.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Misu/NSun2 w ludzkich keratynocytach (Fry, M., and Watt, F. M. (2006). Curr Biol. 16(10):971-981.).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Misu/NSun2 w tkance ludzkiego naskórka (Fry, M., and Watt, F. M. (2006). Curr Biol. 16(10):971-981.).
Przeciwciało Anti-Misu/NSun2 jest przeciwciałem przeciwko Misu/NSun2 do stosowania w western blottingu, ICC i IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
RNA Metabolism & Binding Proteins
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Misu/NSun2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA037896HPA020536ABT272
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE107604053252972911