Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, WB
Citations:
4
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WNT3A(89780)
mouse ... Wnt3A(22416)
General description
Wnt-3a, znany również jako białko Wnt3a i kodowany przez nazwę genu Wnt3a i Wnt-3a, jest ligandem dla członków rodziny siedmiu receptorów przezbłonowych frizzled i członkiem rodziny Wnt. Rodzina Wnt składa się z ligandów zaangażowanych w rozwój komórek, determinację losu, organogenezę i onkogenezę. Informacje na temat sygnalizacji Wnt zostały wywnioskowane z analizy genetycznej sygnalizacji wingless (wg) u Drosophila. Kaskada sygnalizacyjna Wnt inicjuje się na błonie komórkowej, gdy Wnt oddziałuje ze swoim receptorem, członkiem rodziny receptorów przezbłonowych Frizzled (Fz) i białkami związanymi z receptorami lipoprotein 5 i 6 (LRP-5/6). Ta interakcja przekazuje sygnał do wnętrza komórki, gdzie disheveled (dsh) jest przenoszony do błony i ulega fosforylacji/aktywacji. Dsh promuje inaktywację aktywności kinazy GSK3, zapobiegając w ten sposób fosforylacji β-kateniny i umożliwiając jej akumulację, ponieważ unika ubikwitynacji i późniejszej degradacji proteosomów. Stabilna β-katenina gromadzi się w cytoplazmie, gdzie wchodzi w interakcje z czynnikiem wzmacniającym limfoidy/czynnikiem komórkowym (LEF/TCF) i przemieszcza się do jądra. Powoduje to aktywację genów reagujących na TCF, które, jak się uważa, odgrywają kluczową rolę w rozwoju i nowotworzeniu. Negatywne regulatory tego szlaku mogą obejmować aksynę i supresor nowotworu APC. Wnt-3 i Wnt-3a odgrywają różne role w sygnalizacji komórka-komórka podczas morfogenezy rozwijającego się cewy nerwowej. Wnt-3a ulega ekspresji w grzbietowej części cewy nerwowej (rozwijająca się płytka dachowa) i tkance mezenchymalnej otaczającej żyły pępowinowe.
Zaobserwowano ~39 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający mysiemu Wnt3a.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Wnt3a w lizacie komórek COS7 wyrażającym WT Wnt3a (Kishida, S., et al. (2004). Mol Cell Biol. 10:4487-501).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Wnt3a w lizacie komórek Cos-7 z nadekspresją Wnt-3a (Sato, A., et al. (2010). EMBO J. 29(1):41-54).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Wnt3a w lizacie komórek Cos-7 z nadekspresją Wnt-3a (Sato, A., et al. (2010). EMBO J. 29(1):41-54).
To przeciwciało anty-Wnt3a jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania Wnt3a.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Cos 7 overexpressing mouse cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Wnt3a in 10 µg of Cos 7 overexpressing mouse cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Wnt3a in 10 µg of Cos 7 overexpressing mouse cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Wnt3a
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
C Hu et al.
Physiological research, 69(4), 701-710 (2020-06-26)
Chemotherapy-induced neuropathic pain (CNP) is the major dose-limiting factor in cancer chemotherapy. However, the mechanisms underlying CNP remain elusive. In the present study, CNP was induced by repeated intraperitoneal injection of vincristine (VCR) into male C57BL/6J mice. VCR administration caused
Wei Feng et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 4727-4733 (2015-06-23)
Previous studies have demonstrated that the Wnt/β‑catenin signaling pathway is critical to the induction and maintenance of chronic neuropathic pain caused by peripheral inflammation and nerve damage. Emerging evidence from recent studies suggests that epigenetic mechanisms may also be critical
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABD124 | 04055977121544 |