Przejdź do
ABC937
Przeciwciało anty-FXL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Forkhead box protein L1, Forkhead-related protein FKHL11, Forkhead-related transcription factor 7, FREAC-7, FOXL1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXL1(2300)
General description
Białko skrzynki widełkowej L1 (UniProt Q12952; znane również jako Forkhead-like 11, Forkhead-related protein FKHL11, Forkhead-related transcription factor 7, FREAC-7) jest kodowane przez gen FOXL1 (znany również jako FKHL11, FREAC7) (Gene ID 2300) u człowieka. Białko FOXL1 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych forehead box (Fox) charakteryzujących się wspólną domeną wiążącą DNA (forkhead box). FOXL1 bierze udział w regulacji proliferacji komórek nabłonka przewodu pokarmowego. Utrata Foxl1 prowadzi do zniekształconej architektury żołądka i jelita cienkiego u myszy z powodu znacznie zwiększonej proliferacji nabłonka. Nokaut Foxl1 jest skorelowany ze zwiększoną aktywacją szlaku Wnt/β-katenina, o czym świadczy zwiększona lokalizacja jądrowa β-kateniny. Ekspresja FOXL1 jest obniżona w większości ludzkich raków jasnokomórkowych nerki (ccRCC), zarówno na poziomie mRNA, jak i białka. Ekspresja FOXL1 odwrotnie koreluje z agresywnym fenotypem ccRCC i przeżywalnością pacjentów.
Zaobserwowano ~36 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu FOXL1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło FOXL1 w tkance ludzkiego raka piersi.
To przeciwciało anty-FOXL1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) do wykrywania FOXL1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human colon tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FOXL1 in 10 µg of human colon tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABD71ABE1000SAB4500922
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q12952
UniProt accession no.
Q12948
UniProt accession no.
Q08050
UniProt accession no.
Q12951
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC93704055977182477