Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PKM(5315)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PKM2 w lizacie komórek HEK293 (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PKM2 w tkance HEK293 (Christofk, R. H., et al. (2008). Nature. 452:230-233).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PKM2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| Gene Information human ... PKM(5315) | Gene Information human ... PKM(5315) | Gene Information human ... PKM(5315) | Gene Information human ... PKM(5315) |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-PKM2
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABC438 | 04053252976841 |