Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLFM4(10562)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Olfaktomedynę-4/OLFM4 w wycinkach ludzkiego raka trzustki i ludzkiej tkance prostaty.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Olfactomedin-4/OLFM4 in 10 µg of human small intestine tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 12A8.3, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... OLFM4(10562) | Gene Information human ... OLFM1(10439) | Gene Information human ... KLF6(1316) | Gene Information human ... ALDH1A1(216) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABC304 | 04053252958168 |