Przejdź do
ABC156
Przeciwciało przeciwko regulatorowi chaperonu molekularnego 3 z rodziny BAG (BAG3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bcl-2-associated athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, Docking protein CAIR-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1920,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BAG3(9531)
General description
Bcl2-associated athanogene 3 (BAG3), znany również jako CAIR-1 lub Bis, należy do rodziny sześciu ewolucyjnie konserwowanych białek ko-chaperonowych, które zawierają charakterystyczną C-końcową domenę BAG. W większości typów komórek BAG3 jest zlokalizowany w cytoplazmie, gdzie reguluje białko szoku cieplnego 70. BAG3 jest aktywowany w odpowiedzi na stresujące bodźce i odgrywa kluczową rolę w modulowaniu wielu procesów komórkowych, w tym apoptozy, autofagii, rozwoju embrionalnego i rearanżacji aktyny. Nieprawidłowa ekspresja BAG3 powoduje kardiomiopatię rozstrzeniową typu 1HH.
~74/40 kDa. W niektórych lizatach może pojawić się niescharakteryzowane pasmo o masie ~65 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu BAG3.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500-1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło BAG3 w ludzkich tkankach serca i nerek.
Wykryj regulator przyzwoitości molekularnej rodziny BAG 3 (BAG3) za pomocą tego przeciwciała przeciwko regulatorowi przyzwoitości molekularnej rodziny BAG 3 (BAG3) zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting, IHC(P).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek DU145
Evaluated by Western Blot in DU145 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BAG3 in 10 µg of DU145 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC282SAB1404732SAB2103926
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, bovine, human, mouse, dog, guinea pig, rabbit
UniProt accession no.
O95817
UniProt accession no.
O95817
UniProt accession no.
O95817
UniProt accession no.
O95817
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC15604053252699122