Przejdź do
ABC148
Przeciwciało anty-MTM132A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transmembrane protein 132A, HSPA5-binding protein 1, TMEM132A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TMEM132A(54972)
General description
Uważa się, że białko transbłonowe 132A (TMEM132A) lub białko wiążące HSPA5 1 (HSPA5BP1) jest zaangażowane w embrionalny i postnatalny rozwój mózgu oraz zwiększoną odporność na śmierć komórek indukowaną przez głód surowicy w hodowanych komórkach. Wiadomo, że TMEM132A reguluje indukowaną cAMP ekspresję genu GFAP poprzez fosforylację STAT3.
Zaobserwowano ~140 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 110 kDa Białko to zaobserwowano przy ~ 135 i ~ 170 kDa z powodu glikozylacji, mirystoilacji i fosforylacji (Kentaro, O. H., et al. (2003). J Biol Chem. 278(12): 10531-10537.). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie ludzkiego TMEM132A.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Neuro2A w ludzkich tkankach móżdżku i wzgórza.
Wykryj TMEM132A za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-TMEM132A zatwierdzonego do stosowania w western blotting i IHC (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje cytoplazmatyczną domenę TMEM132A.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Neuro2A
Evaluated by Western Bloting in Neuro2A cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TMEM132A in 10 µg of Neuro2A cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA051979HPA012928HPA014561
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC14804053252910753