Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μg | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 773,00 zł | |
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rabbit (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFD(80310)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PDGF-D w pożywce wymienionej PBS zebranej z komórek LNCaP transfekowanych wektorem ekspresji PDGF-D (dzięki uprzejmości laboratorium Hyeong-Reh Choi Kim na Wayne State University).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PDGF-D in PBS exchanged condition media collected from LNCaP cells transfected with PDGF-D expression vector.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone 4H2, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human |
| Gene Information human ... PDGFD(80310) | Gene Information human ... PDGFD(80310) | Gene Information human ... PDGFB(5155) | Gene Information human ... PDGFC(56034) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABC1451-25UG | 04054839460098 |
| ABC1451-100UG | 04054839460081 |