Przejdź do
AB9880
Przeciwciało przeciwko białku oddziałującemu z huntingtyną (HIP1)
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
HIP1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HIP1(3092)
General description
116 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd
Application
Przeciwciało anty-Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) wykrywa poziom białka Huntingtin-Interacting Protein (HIP1) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Western blot: 1:500-1:1000 na frakcji mikrosomalnej P2 z embrionalnego mózgu szczura.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Białko oddziałujące z huntingtyną 1 (HIP1). Poprzez Western blot przeciwciało rozpoznaje pasmo o masie ~116 kDa na frakcji mikrosomalnej P2 z embrionalnego mózgu szczura.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0003092M1SAB1405934HPA013606
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
1F12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB988004053252729522