Przejdź do
AB9778
Przeciwciało anty-Sloβ2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
KCNMB2, Ca 2+-activated K + channel β subunit 2, BK Ca β subunit 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
3820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Immunogen
Oczyszczony peptyd z aminokwasów 14-32 ludzkiego sloβ2
Application
Przeciwciało anty-Sloβ2 jest przeciwciałem przeciwko Sloβ2 do stosowania w IH i WB.
Western blot: 1:200 przy użyciu ECL na błonach nerek i serca szczura.
Immunohistochemia: Na skrawkach mózgu szczura.
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Sekwencja immunogenu jest identyczna u psów i 18 z 19 aminokwasów identycznych u myszy.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 xg przez 5 min).
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 µg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można przygotować przy użyciu 100 µl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 µg peptydu z 1 µg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500063AB9766HPA015665
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:20000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB9778-200UL04053252400957