Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, rat, sheep, mouse, chicken, human, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... YWHAE(7531)
General description
C-końcowe przeciwciało 14-3-3 epsilon jest jednym z panelu przeciwciał, które zostały wygenerowane przeciwko izoformom 14-3-3 i wykazały swój potencjał do wykorzystania jako narzędzie diagnostyczne oparte na teście ELISA. Przeciwciała te pozwolą na zbadanie roli tego białka w kluczowych procesach komórkowych i zaburzeniach neurologicznych, takich jak choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.
Immunogen
Application
Immunohistochemia
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 µL lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum |
| species reactivity bovine, rat, sheep, mouse, chicken, human, rabbit | species reactivity human, mouse, rat, bovine, rabbit, sheep, chicken | species reactivity mouse, bovine, rabbit, human, rat, chicken, sheep | species reactivity human, rat, sheep, chicken, mouse, bovine |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB9732 | 04053252319723 |