Przejdź do
AB9549
Przeciwciało przeciwko receptorowi hormonu luteinizującego/choriogonadotropiny
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
LH/CG Receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
1
2570,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LHCGR(3973)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z C-końcowej domeny ludzkiego receptora hormonu luteinizującego/choriogonadotropiny [LH/CG].
Application
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko receptorowi hormonu luteinizującego/choriogonadotropiny wykrywa poziom receptora hormonu luteinizującego/choriogonadotropiny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor hormonu luteinizującego/choriogonadotropiny [LH/CG].
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS, pH 7,7 z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS186SAB5500138SAB1408559
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nur Hande Tüfek et al.
Systems biology in reproductive medicine, 61(4), 194-204 (2015-06-05)
Thymoquinone (TQ) is a phytochemical compound found in the plant Nigella sativa. It has antioxidant and anti-cancer effects. This study investigated the effects of TQ on obesity and testicular structure of high-fat-diet (HFD) fed rats. Obese control (OC) and obese
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB954904053252331831