Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
species reactivity
human, rabbit
concentration
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
FUNKCJA: SwissProt: Q96RI9 # Receptor sierocy. Może być receptorem dla amin śladowych. Aminy śladowe to aminy biogenne obecne w bardzo niskich poziomach w tkankach ssaków. Chociaż niektóre aminy śladowe mają jasno określone role jako neuroprzekaźniki u bezkręgowców, zakres, w jakim funkcjonują jako prawdziwe neuroprzekaźniki u kręgowców, pozostaje spekulatywny. Aminy śladowe mogą być zaangażowane w różne funkcje fizjologiczne, które nie zostały jeszcze w pełni poznane.
ROZMIAR: 348 aminokwasów; 39016 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q96RI9 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
ROZMIAR: 348 aminokwasów; 39016 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Błona komórkowa; Wieloprzepustowe białko błonowe.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q96RI9 ## Należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G.
Syntetyczny peptyd z C-końcowej domeny ludzkiego receptora amin śladowych 3.
Application
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor amin śladowych 3 [TA3].
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS, pH 7,7 z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB9496 | 04053252623943 |