Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2027Szczegóły
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BDNF(627)
Immunogen
Application
Immunohistochemia: 1:100-1:200
Immunoprecypitacja: 1:100
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source chicken | biological source sheep | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... BDNF(627) | Gene Information human ... BDNF(627) | Gene Information human ... BDNF(627) | Gene Information human ... BDNF(627) |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko czynnikowi neurotroficznemu pochodzenia mózgowego, pro
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB9042 | 04053252673214 |