Przejdź do
AB8902
Przeciwciało anty-Glutathione-S-Transferase-pi, postać dla ssaków
serum, Chemicon®
Synonim(y):
GST-pi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, RIA, WB
Citations:
8
2180,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSTP1(2950)
Immunogen
Epitop: postać ssaka
Rekombinowana S-transferaza glutationu oczyszczona z ekstraktów białkowych E. coli
Application
Anti-Glutathione-S-Transferase-pi Antibody, mammalian form jest przeciwciałem przeciwko Glutathione-S-Transferase-pi do stosowania w testach ELISA, FC, RIA, WB, IH(P).
Histochemia skrawków parafinowych i kriosekcji
ELISA
RIA
Western Blot
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Oxidative Stress
Biochem/physiol Actions
GST-pi należy do rodziny izoenzymów zaangażowanych w detoksykację ksenobiotyków, w tym czynników rakotwórczych. GST-pi występuje w różnych tkankach nowotworowych i zmianach nowotworowych. GST-pi jest opisywany jako możliwy marker histochemiczny i serologiczny dla różnych ludzkich nowotworów. Wykazano, że przeciwciało AB8902 wykazuje reaktywność z GST-pi metodą western blot i RIA. Reaktywność krzyżowa z innymi izoenzymami GST (μ lub alfa) i peroksydazą GS była mniejsza niż 0,1%. Nie stwierdzono wykrywalnej reaktywności krzyżowej z innymi białkami tkanek i surowicy.
Physical form
Płynna surowica królicza.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS1650AB3282SAB5700816
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... GSTP1(2950)
Gene Information
human ... GSTP1(2950)
Gene Information
human ... GSTP1(2950)
Gene Information
human ... GSTP1(2950)
UniProt accession no.
P09211
UniProt accession no.
P04906
UniProt accession no.
P09488
UniProt accession no.
P09211
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Redox reactions are powerful chemical processes that involve the reduction and oxidation of proteins and metabolites found in living things. The mechanisms that regulate them are key to maintaining homeostasis and the balance between good health and disease pathology. Oxidative stress is the state where the delicate balance of redox biology is upset, and the pathology of oxidative stress are the cellular consequences to such an imbalance."
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Jason D Hinman et al.
Human molecular genetics, 30(1), 103-118 (2021-02-09)
Oligodendrocytes exist in a heterogenous state and are implicated in multiple neuropsychiatric diseases including dementia. Cortical oligodendrocytes are a glial population uniquely positioned to play a key role in neurodegeneration by synchronizing circuit connectivity but molecular pathways specific to this
System x(c)(-) regulates microglia and macrophage glutamate excitotoxicity in vivo.
Kigerl, KA; Ankeny, DP; Garg, SK; Wei, P; Guan, Z; Lai, W; McTigue, DM; Banerjee, R; Popovich, PG
Experimental neurology null
Identification of candidate prostate cancer genes through comparative expression-profiling of seminal vesicle.
Thompson, M; Lapointe, J; Choi, YL; Ong, DE; Higgins, JP; Brooks, JD; Pollack, JR
Prostate null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB890204053252275166