Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
12
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STX1A(6804)
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające cytoplazmatycznej części szczurzej syntaksyny 1A (numer akcesyjny P32851) (Bennet et al. 1992; Inoue & Akagawa 1992).
Application
To przeciwciało anty-syntaksyny 1 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania syntaksyny 1.
Western blot: 1:700-1:1250 (0,8-1,5 g/ml) przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura.
Immunohistochemia: AB5820 jest skierowany przeciwko epitopowi wewnątrzkomórkowemu. Dlatego zalecana jest procedura obejmująca permeabilizację komórek za pomocą 0,2% Triton X 100. Zaleca się rozpoczęcie od stężenia roboczego 30 μg/ml (1:33).
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia: AB5820 jest skierowany przeciwko epitopowi wewnątrzkomórkowemu. Dlatego zalecana jest procedura obejmująca permeabilizację komórek za pomocą 0,2% Triton X 100. Zaleca się rozpoczęcie od stężenia roboczego 30 μg/ml (1:33).
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje syntaksynę 1A i syntaksynę 1B. Epitop nie wykazuje homologii z żadnym innym znanym białkiem.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA, 5% sacharozy jako stabilizatora i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 50 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 ml PBS. W przypadku kontroli pozytywnej, w Western blot przy użyciu 20 ng białka na pas Minigel. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 5 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 50 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 ml PBS. W przypadku kontroli pozytywnej, w Western blot przy użyciu 20 ng białka na pas Minigel. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 5 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB5820-50UL | 04053252362651 |