Przejdź do
AB5559
Przeciwciało przeciwko receptorowi γ2 GABA A, pętla cytoplazmatyczna
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-DEE74, Anti-ECA2, Anti-EIE74, Anty-CAE2, Anty-FEB8, Anty-GEFSP3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
14
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRG2(2566)
Immunogen
Białko fuzyjne MBP z cytozolowej pętli podjednostki gamma2 szczurzego receptora GABAA.
Epitop: pętla cytoplazmatyczna
Application
Przeciwciało anty-GABA A Receptor γ2, pętla cytoplazmatyczna wykrywa poziom receptora GABA A γ2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Western blot: 1:1,000
Immunoprecypitacja: Przeciwciało immunoprecypituje 49% wszystkich receptorów GABAA w ekstraktach dodecylosiarczanowych z przodomózgowia szczura (150 μL) przy użyciu 15 μg przeciwciała.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Podjednostka gamma2 receptora GABAA. Reaguje z ~44-47kDa podjednostką gamma2 receptora GABAA we frakcjach błonowych mózgu szczura.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 10 mM HEPES, pH 7,5, ze 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA i 50% glicerolem. Przybliżone stężenie wynosi 0,2 mg/ml.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Nie przechowywać w samorozmrażającej się zamrażarce.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB2501406MAB339AB5210
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
rat
species reactivity
bovine, mouse, rat, human
species reactivity
human, pig, avian, bovine
species reactivity
mouse, rat
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ciria C Hernandez et al.
Biomolecules, 13(3) (2023-03-30)
Febrile seizures (FS) are the most common form of epilepsy in children between six months and five years of age. FS is a self-limited type of fever-related seizure. However, complicated prolonged FS can lead to complex partial epilepsy. We found
Yan Li et al.
Frontiers in aging neuroscience, 9, 212-212 (2017-07-18)
A decline in cardiovascular modulation is a feature of the normal aging process and associated with cardiovascular diseases (CVDs) such as hypertension and stroke. Exercise training is known to promote cardiovascular adaptation in young animals and positive effects on motor
Ciria C Hernandez et al.
Biomolecules, 13(12) (2023-12-23)
Variants in the GABRB gene, which encodes the β subunit of the GABAA receptor, have been implicated in various epileptic encephalopathies and related neurodevelopmental disorders such as Dravet syndrome and Angelman syndrome. These conditions are often associated with early-onset seizures
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB555904053252734304