Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, sheep, fish, human, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AANAT(15)
Immunogen
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
KONTROLA POZYTYWNA:
Przystosowana do nocy szyszynka szczura. Ekspresja jest wrażliwa na światło; najwyższe poziomy uzyskuje się od zwierząt w nocy.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) capture ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
| Gene Information human ... AANAT(15) | Gene Information human ... AANAT(15) | Gene Information human ... AANAT(15) | Gene Information human ... SNAI1(6615) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB5467 | 04053252330537 |