Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2480,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko synukleinie α, Chemicon®, from sheep
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Immunogen
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source sheep | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant | antibody form serum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko synukleinie α
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB5336P | 04053252337574 |