Przejdź do
AB5122
Przeciwciało przeciwko receptorowi adrenergicznemu, β 3
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-B3AR, Anty-GPCR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki15 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
9
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Immunogen
Sekwencja 19 aa na C-końcu ludzkiego B3AR, wariant splce 3 (Emorine i wsp., 1989; Grannenman i wsp., 1992; Van Spronsen i wsp., 1993; Lelias i wsp., 1993). Peptyd kontrolny jest dostępny pod numerem katalogowym AG388.
Application
Przeciwciało przeciwko receptorowi adrenergicznemu β 3 wykrywa poziom receptora adrenergicznego i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IH i WB.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu techniki chemiluminescencji
ELISA: 1:10 000 - 100 000
Immunohistochemia: 2-20 μg w tkance utrwalonej formaldehydem.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Ludzki receptor adrenergiczny beta 3 (B3AR) należy do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Receptory te zawierają zazwyczaj 7 domen transbłonowych (Barak i wsp. 1995). Zazwyczaj zawiera 7 domen transmembranowych (Barak i in., 1995) Ludzki B3AR jest białkiem błonowym o masie 408 aa (Emorine i in., 1989; Grannenman i in., 1992; Van Spronsen i in., 1993; Lelias i in., 1993).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1405434SAB4500584SAB2500034
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat, canine
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: 1 μg/mL
technique(s)
ELISA: 1:5000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB512204053252618734