Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko acetylotransferazie cholinowej, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Chat(290567)
Immunogen
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source chicken | biological source goat | biological source mouse |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone CL3169, monoclonal |
| species reactivity rat | species reactivity mouse | species reactivity guinea pig, mouse, rat | species reactivity mouse, rat, human |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko acetylotransferazie cholinowej
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c