Przejdź do
AB3612
Przeciwciało anty-Caspase 12, prodomena, aa 100-116
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP12(100506742)
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
General description
Trzy różne szlaki sygnałowe prowadzą do apoptozy. Receptor śmierci i mitochondrium to dwa główne szlaki, które obejmują odpowiednio kaspazę-8 i kaspazę-9. Stres retikulum endoplazmatycznego jest trzecim szlakiem apoptotycznym i obejmuje kaspazę-12. Zlokalizowana w ER, ale nie w cytoplazmie lub mitochondriach, kaspaza-12 jest aktywowana przez stres ER, w tym zaburzenie homeostazy wapnia ER. Kaspaza-12 jest zlokalizowana w ER z kilkoma białkami, które są zaangażowane w chorobę Alzheimera, w tym preseniliną γ-sekretazy i białkiem prekursorowym β-amyloidu (APP). Kaspaza-12 pośredniczy w apoptozie indukowanej stresem ER, a także cytotoksyczności indukowanej przez amyloid-β. Kaspaza-12 ulega wszechobecnej ekspresji w tkankach myszy.
Immunogen
Epitop: prodomena, aa 100-116
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 100-116 mysiej kaspazy-12.
Application
Western blot: 0,5 μg - 1 μg. Wykrywa pasmo o masie ~49-53 kDa w ekstraktach normalnych tkanek. Kaspaza-12 jest kaspazą indukowaną stresem, zlokalizowaną w ER i aktywowaną podczas stresu ER. Aktywne formy procesu są trudne do wykrycia w większości nietransfekowanych systemów. Nie wszystkie komórki wytwarzają kaspazę-12; mysie komórki włókniakomięsaka L929 są doskonałą pozytywną linią kontrolną.
Immunohistochemia: 2 μg / ml w tkance wątroby myszy
Lizat tkanki mózgowej myszy może być użyty jako kontrola pozytywna. Kaspaza 12 jest związana z błonami ER, a nie w cytoplazmie lub mitochondriach. Kaspaza 12 pośredniczy w cytotoksyczności indukowanej przez amyloid beta.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj kaspazę 12 za pomocą tego przeciwciała anty-kaspaza 12, prodomena, aa 100-116 zatwierdzonego do stosowania w WB, IH.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Research Sub Category
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje pro-białko kaspazy-12 w mysich ekstraktach z komórek prawidłowych i apoptotycznych. Przewiduje się, że kaspaza-12 ma duży, >120 aa, długi region prodomeny. Dlatego przeciwciało to rozpoznaje tylko proformy enzymu, a nie aktywne podjednostki. Nieaktywna (proforma) kaspazy-12 jest wyraźnie wykrywana w wielu tkankach. Aktywne formy są trudne do wykrycia w transfekowanych systemach komórkowych. {Kalai, M et al (2003) 162:457-467}.
Physical form
Przeciwciało oczyszczone metodą chromatografii immunopowinowactwa dostarczane w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2°-8°C przez okres do jednego roku od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna: lizat tkanki mózgowej myszy
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7611MAB10754PRS2325
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
Q6UXS9
UniProt accession no.
Q920D5
UniProt accession no.
Q14790
UniProt accession no.
O08736
clone
polyclonal
clone
14F7, monoclonal
clone
2B12.1, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Endoplasmic reticulum stress-associated caspase 12 mediates cisplatin-induced LLC-PK1 cell apoptosis.
Liu, H; Baliga, R
Journal of the American Society of Nephrology null
Liping Yang et al.
Neural regeneration research, 8(33), 3148-3158 (2014-09-11)
Endoplasmic reticulum stress is closely involved in the early stage of diabetic retinopathy. In the present study, a streptozotocin-induced diabetic animal model was given an intraperitoneal injection of tauroursodeoxycholic acid. Results from immunofluorescent co-localization experiments showed that both caspase-12 protein
Smriti A Agrawal et al.
Human molecular genetics, 26(14), 2667-2677 (2017-05-06)
Retinitis pigmentosa (RP) is the most common form of inherited retinal dystrophy. We recently identified mutations in REEP6, which encodes the receptor expression enhancing protein 6, in several families with autosomal recessive RP. REEP6 is related to the REEP and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB361204053252742972