Przejdź do
AB3572P
Przeciwciało anty-Organic Anion Transporting Polypeptide 2, CT, wewnątrzkomórkowe
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
oatp2, OATP-B1, Brain digoxin carrier protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
5
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Organic Anion Transporting Polypeptide 2 jest integralnym białkiem błonowym, które pośredniczy w niezależnym od sodu transporcie jonów organicznych, glikozydów nasercowych i hormonów tarczycy. Oatp2 ulega wysokiej ekspresji w mózgu, wątrobie i nerkach, ale nie ulega ekspresji w sercu, śledzionie, płucach, mięśniach szkieletowych lub jądrach.
Immunogen
12-aminokwasowa sekwencja peptydowa w pobliżu cytoplazmatycznego C-końca szczurzego OATP2. Immunogen nie wykazuje znaczącego podobieństwa sekwencji do innych OATP lub innych białek.
Application
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL. OATP2 szczura ma około 75 kD w mózgu i wątrobie (Noe i wsp. 1997).
ELISA: 0,5-1,0 μg / ml przy użyciu 1 μg / ml peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj polipeptyd transportujący aniony organiczne 2 za pomocą tego przeciwciała przeciw polipeptydowi transportującemu aniony organiczne 2, koniec C, wewnątrzkomórkowe zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje szczurzy polipeptyd 2 transportera jonów organicznych 2.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS, zawierający 0,1% BSA.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1403021SAB4300781HPA071152
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
3C11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Camilla A Thorling et al.
Journal of biomedical optics, 18(10), 101306-101306 (2013-07-03)
The liver is important in the biotransformation of various drugs, where hepatic transporters facilitate uptake and excretion. Ischemia-reperfusion (I/R) injury is a common occurrence in liver surgery, and the developing oxidative stress can lead to graft failure. We used intravital
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB3572P04053252333347