Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
chicken
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source chicken | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: 1-2 μg/mL using GFP fusion proteins expressed in extracts of transfected cells | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB3528 | 04053252736490 |