Przejdź do
AB3478
Przeciwciało przeciwko defensynie β3
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
BD-3, hBD-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Beta Defensin-3 to nowy niehemolityczny peptyd przeciwdrobnoustrojowy o masie 5 kDa, który może być ważny we wrodzonej obronie nabłonka przed infekcjami różnymi mikroorganizmami obserwowanymi w skórze i płucach (takimi jak mukowiscydoza).
Immunogen
Syntetyczny peptyd składający się z aminokwasów 23-33 [GIINTLQKYYC] ludzkiego białka beta-defensyny-3.
Application
Anti-Defensin Antibody, β3 jest przeciwciałem przeciwko defensynie do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blotting: Zalecane żele Tricine-SDS- PAGE: 1:500-1:1,000, migruje jako pasmo 5-6kDa; Żele Tricine-SDS-urea PAGE: Natywna beta-defensyna 3 migruje jako pasmo 9 kDa; większy rozmiar wynika z redukcji trzech mostków cysteinowych obecnych w białku peptydowym.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzkie białko Defensin-3, beta o masie 5-6 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w PBS zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF31SAB1411403SAB1409797
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
8C8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1B4, monoclonal
UniProt accession no.
P81534
UniProt accession no.
Q01523
UniProt accession no.
P61981
UniProt accession no.
P61981
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB347804053252676376