Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, monkey, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CREB1(1385)
Immunogen
Epitop: pSer133
Fosfopeptyd sprzężony z KLH.
Application
Immunoblotting: 1:500-1:1,000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-CREB, pSer133 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania CREB, znanego również jako CREB-1, cAMP-response Element-binding Protein-1 i zostało zatwierdzone w WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
Transcription Factors
RNA Binding Protein (RBP)
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowaną serynę 133 w białku wiążącym element odpowiedzi cAMP (CREB). Poprzez immunoblotting przeciwciało wykazuje 5-10-krotny wzrost barwienia białka 43 kDa po traktowaniu komórek czynnikami zwiększającymi wewnątrzkomórkowy cAMP. Przeciwciało rozpoznaje również fosforylowany ATF-1 dzięki wspólnemu epitopowi. Przeciwciało zostało wstępnie zaabsorbowane niefosforylowanym peptydem i okaże się przydatne do badania fosforylacji CREB.
Physical form
Surowica królicza. Płyn. Przeciwciało zostało wstępnie zaabsorbowane niefosforylowanym peptydem. Zawiera 0,01% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| species reactivity mouse, human, monkey, rat | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Jonathan Aryeh Sobel et al.
PLoS biology, 15(4), e2001069-e2001069 (2017-04-18)
Many organisms exhibit temporal rhythms in gene expression that propel diurnal cycles in physiology. In the liver of mammals, these rhythms are controlled by transcription-translation feedback loops of the core circadian clock and by feeding-fasting cycles. To better understand the
COX-2/PGE2 axis regulates hippocampal BDNF/TrkB signaling via EP2 receptor after prolonged seizures.
Ying Yu et al.
Epilepsia open, 5(3), 418-431 (2020-09-12)
The objective of this study was to identify the signaling pathway that is immediately triggered by status epilepticus (SE) and in turn contributes to the excessive brain-derived neurotrophic factor (BDNF)/tropomyosin-related kinase receptor B (TrkB) signaling within the hippocampus. We used
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB3442 | 04053252320002 |