Przejdź do
AB3402P
Przeciwciało przeciwko białku związanemu z Agouti
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
AGRP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AGRP(181)
General description
Neurony wykazujące ekspresję peptydu związanego z Agouti (AgRP) wydają się być krytyczne dla ostrej regulacji jedzenia. Białko AgRP jest silnym antagonistą MC3-R i MC4-R i ulega ekspresji głównie w nadnerczach, jądrze podwzgórza i podwzgórzu, z niższym poziomem ekspresji występującym w jądrach, płucach i nerkach.
Immunogen
15-aminokwasowy peptyd w pobliżu C-końca mysiego AGRP (Shutter i wsp. 1997; Ollmann i wsp. 1997).
Application
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
ELISA: 1:10 000-1:50 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj białko związane z Agouti za pomocą tego przeciwciała przeciw białku związanemu z Agouti zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Glucose/Glycogen Metabolism
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje AGRP. Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z Agouti, tubby, tub, TULP1 lub TULP2.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Sekwencja immunogenu jest w 85% homologiczna z ludzką i bydlęcą. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Płyn w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA041017C8198AB5401
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
whole antiserum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB3402P04053252401688