Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
IHC, WB
Citations:
8
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AQP3(360)
Immunogen
Wysoce oczyszczony peptyd odpowiadający resztom 275-292 szczurzej akwaporyny 3 (numer akcesyjny P47862) sprzężony z KLH.
Application
Przeciwciało Anti-Aquaporin 3 wykrywa poziom akwaporyny 3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH.
Western blotting: 1:200 na membranach nerek szczura. Identyfikuje pasmo 31 kDa i 40 kDa. Duże pasmo może reprezentować glikozylowaną formę białka.
Immunohistochemia na skrawkach nerek myszy.
Rozcieńczenia należy wykonać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia na skrawkach nerek myszy.
Rozcieńczenia należy wykonać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje akwaporynę 3.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Epitop specyficzny dla akwaporyny 3 jest wysoce homologiczny u ludzi i owiec (15/18). Reaktywność z innymi gatunkami nie została jeszcze przetestowana.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Epitop specyficzny dla akwaporyny 3 jest wysoce homologiczny u ludzi i owiec (15/18). Reaktywność z innymi gatunkami nie została jeszcze przetestowana.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z PBS, pH 7,4, zawierającego 1% BSA, 5% sacharozy i 0,025% azydku sodu. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody destylowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 x g przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Rozpuścić w 100 μl wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Harumi Hisaki et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 303(7), F1049-F1059 (2012-07-27)
Saposin D-deficient (Sap-D(-/-)) mice develop polydipsia/polyuria and die prematurely due to renal failure with robust hydronephrosis. Such symptoms emerged when they were around 3 mo of age. To investigate the pathogenesis of their water mishandling, we attempted to limit water
Takashi Nagai et al.
Neurourology and urodynamics, 38(6), 1560-1570 (2019-06-14)
To measure the effects of nicotine on lower urinary tract symptoms (LUTS), bladder blood flow, and the urothelial markers hypoxia-inducible factor 1α (HIF1α), uroplakin III (UPIII), and aquaporin 3 (AQP3). Ten-week-old female Sprague Dawley rats were subcutaneously injected with 2 mg/kg
Aquaporin3 is a sperm water channel essential for postcopulatory sperm osmoadaptation and migration.
Qi Chen et al.
Cell research, 21(6), 922-933 (2010-12-08)
In the journey from the male to female reproductive tract, mammalian sperm experience a natural osmotic decrease (e.g., in mouse, from ~415 mOsm in the cauda epididymis to ~310 mOsm in the uterine cavity). Sperm have evolved to utilize this
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB3276-50UL | 04053252335402 |
| AB3276-200UL | 04053252328275 |