Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Angpt2(11601)
Immunogen
Application
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Cell Structure
ECM Proteins
Biochem/physiol Actions
Immunogenna sekwencja peptydowa jest w 71% (15/21 aa) homologiczna z ludzką Ang-2 i nie ma istotnej homologii z Ang-1. Krzyżowa reaktywność przeciwciał u innych gatunków nie została ustalona. Peptyd immunogenny jest w 85% konserwowany u świń i w 55% u kurcząt.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse | species reactivity dog, rabbit, horse, mouse, bovine, rat, sheep, human, pig | species reactivity human | species reactivity human |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: 1:10-1:50, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000 | technique(s) capture ELISA: suitable, indirect ELISA: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB3121 | 04053252364679 |