Przejdź do
AB2290A4
Przeciwciało anty-MAP2, koniugat Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
Microtubule-associated protein 2, MAP-2, MAP2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki22 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
2
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Map2(25595)
General description
Białko związane z mikrotubulami 2 (MAP-2) jest obfitym neuronalnym białkiem cytoszkieletowym, które wiąże się z tubuliną, stabilizuje mikrotubule (Herzog i Weber, 1978) i jest doskonałym markerem dla neuronów. MAP-2 jest niezbędny do rozwoju i utrzymania morfologii neuronów (Matus, 1991). W neuronach zidentyfikowano trzy podstawowe izoformy MAP-2, MAP2a i MAP2b o wysokiej masie cząsteczkowej oraz MAP2c o niskiej masie cząsteczkowej (wynikające z alternatywnego splicingu genu MAP2). (Chung i in., 1996). Izoforma o niskiej masie cząsteczkowej, MAP2c, ulega ekspresji w rozwijającym się mózgu i jest regulowana w dół podczas dojrzewania mózgu, podczas gdy MAP2b o wysokiej masie cząsteczkowej ulega ekspresji zarówno w rozwijającym się, jak i dorosłym mózgu. MAP2a pojawia się dopiero po dojrzewaniu mózgu (Tucker, 1990). Wszystkie te formy wiążą się z mikrotubulami poprzez domenę w pobliżu końca karboksylowego, która zawiera trzy lub cztery podobne powtórzenia motywu 31-aminokwasowego (Lewis i in., 1988). MAP-2 wraz z MAP-4 i białkami tau należą do rodziny termostabilnych białek związanych z mikrotubulami.
Nieskoniugowane przeciwciało macierzyste (nr kat. AB2290) ma obserwowaną masę cząsteczkową ~260 kDa
Application
Przeciwciało Anti-MAP2, Alexa Fluor 488 Conjugate Antibody jest zatwierdzone do stosowania w ICC, IHC do wykrywania MAP2.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in rat E18 cortex cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MAP2 in rat E18 cortex cells.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB3418BAB5622MAB3420A4
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P15146
UniProt accession no.
Q0IIA8
UniProt accession no.
P11137
UniProt accession no.
P10636
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c