Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Morc3(338467)
General description
Pentraksyny neuronalne: Nowa rodzina rzekomych integralnych pentraksyn błonowych lub pentraksyn neuronalnych zidentyfikowanych poprzez interakcję z presynaptyczną toksyną jadu węża taipoksyną. NPX1, NPX2 i NPXR (Neuronal Pentraxin Receptor), trzy neuronalne pentraksyny reprezentują nowy szlak wychwytu neuronalnego, który może funkcjonować podczas tworzenia i przebudowy synaps. N-końcowa połowa neuronalnych pentraksyn jest w 20-30% identyczna z wcześniej zidentyfikowanymi pentraksynami (CRP i SAP), trzy neuronalne pentraksyny są w 50% identyczne ze sobą i są znacznie większe niż klasyczne pentraksyny (>50 w porównaniu do 30 kDa), co sugeruje, że mogą mieć dodatkowe nowe funkcje. NPX2 (Neuronal Pentraxin 2), 429aa u myszy, 432 u szczurów i 431 u ludzi (chr 7q21), wyrażana głównie w mózgu, trzustce, wątrobie i jądrach. Prawdopodobnie odgrywa rolę w modyfikacji właściwości komórkowych, które leżą u podstaw długoterminowej plastyczności. NPX1, NPX2 ma potencjalne miejsca glikozylacji N-linków.
Immunogen
Syntetyczny peptyd w pobliżu N-końca mysiego NPX2
Application
Western blot: 1-10 µg/ml przy użyciu ECL.
Immunohistochemia: Nie testowano. Zaleca się wypróbowanie przeciwciała w stężeniu 2-20 µg/ml
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego/basenik.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia: Nie testowano. Zaleca się wypróbowanie przeciwciała w stężeniu 2-20 µg/ml
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego/basenik.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj neuronalną pentraksynę 2 za pomocą tego przeciwciała przeciwko neuronalnej pentraksynie 2 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały jeszcze przetestowane. Sekwencja immunogenu jest w 100% zachowana u szczura i 94% u ludzkiego NPX2 i 82% u prekursora apeksyny świnki morskiej P50.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 100 mM Tris, pH 7,5 i 0,1% BSA.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c