Przejdź do
AB110-I
Przeciwciało anty-PNMT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase, PEAMT, PEMT, PEMT2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PEMT(10400)
General description
PNMT, znana również jako N-metylotransferaza fosfatydyloetanoloaminy lub PEMT, PEAMT lub PEMT2 i kodowana przez gen PEMT/PEMPT/PNMT, katalizuje trzy sekwencyjne reakcje metylacji fosfatydyloetanoloaminy w celu wytworzenia fosfatydylocholiny, głównego składnika błon komórkowych i podstawowego surfaktantu płucnego. PNMT/PEMT jest zlokalizowana w błonie retikulum endoplazmatycznego, a także w błonach mitochondrialnych. PNMT/PEMT ulega szerokiej ekspresji i wykazuje najwyższą aktywność w mitochondriach. Konwersja fosfatydyloetanoloaminy do fosfatydylocholiny poprzez sekwencyjną metylację przez PNMT/PEMT zachodzi w wątrobie. Inny szlak produkcji fosfatydylocholiny z choliny jest również obecny w komórkach, ale nie obejmuje enzymu PNMT/PEMT. Mutacje w białku PNMT/PEMT są związane z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD).
~17 kDa. Jako izoformę PNMT zaobserwowano między 15-20 kDa (Cui, Z., et al. (1993). J Biol. Chem. 268(22):16655-16663.).
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiej PNMT.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 i rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło PNMT odpowiednio w ludzkich tkankach nadnerczy i jąder.
Przeciwciało anty-PNMT wykrywa poziom PNMT i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w PNMT.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PNMT in 10 µg of human liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB110
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1408756SAB1401522SAB1410984
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB110-I04053252951763