Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
2800,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
silicone (medical grade, platinum cured)
Quality Level
needle size
1.0 mm
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material silicone (medical grade, platinum cured) | material silicone (medical grade, platinum cured) | material polyester body, silicone septum (platinum-cured) | material 303 stainless steel nut (locking nut and tool), polysulfone ring(s) (safety ring ) |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level SP2 |
| manufacturer/tradename NovaSeptum® | manufacturer/tradename NovaSeptum® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| needle size 1.0 mm | needle size 2.0 mm | needle size - | needle size - |