Przejdź do
A04552
Gąbka w sztyfcie eMcollect
Diluent: Distilled water at 10% neutralizing agent in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL, bag of 10 × 10 (Zip bags)
Synonim(y):
Gąbka do pobierania próbek, Gąbka do pobierania próbek drobnoustrojów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
42141504
NACRES:
NA.28
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
eMcollect
shelf life
12 mo.
feature
Diluent: Distilled water at 10% neutralizing agent in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL
packaging
bag of 10 × 10 (Zip bags), box of 100 units
technique(s)
microbiological culture: suitable
L × W × thickness
8 cm × 4 cm × 1.2—1.6 cm, Sponge Size
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
General description
eMcollect Sponge Stick to najwyższej jakości wacik z gąbki celulozowej przeznaczony do kwalifikowania środków dezynfekujących po procedurze dezynfekcji.
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbkowania.
Gąbkowy patyczek ma niebieski kolor i jest wykonany z tworzywa sztucznego wyposażonego w zaciski zwalniające. Jest dostarczany w łatwej do otwarcia niebieskiej, wstępnie przyciętej torebce do pobierania próbek wraz z obszarem 20 * 32,5 cm do napisania "informacji o próbce".
Torebka jest dostarczana z samoprzylepną etykietą zamykającą dla ochrony próbki.
Application
eMcollect Sponge Stick Swab służy do pobierania próbek z powierzchni roboczych w celu wykrywania patogenów w przemyśle spożywczym. Typowe patogeny, które można wykryć to Listeria spp., Salmonella spp. lub podobne.
Features and Benefits
  • Gwarancja sterylności: Każda gąbka poddawana jest sterylizacji promieniami gamma, z minimalną dawką 20 kiloGrays, dzięki czemu jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń.
  • Wysokiej jakości materiały: Gąbka wykonana jest z najwyższej jakości celulozy o wymiarach 8 x 4 cm i grubości od 1,2 do 1,6 cm. Gąbka jest zamknięta w niebieskim plastikowym rękawie wyposażonym w zaciski zwalniające dla łatwej obsługi.
  • Rozcieńczalniki zgodne z normami: Rozcieńczalniki dostarczane z chusteczkami są produkowane zgodnie z normami ISO11133, zapewniając spójność i niezawodność.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gąbka w sztyfcie eMcollect
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A0455204065271264502