Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 596,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
42141504
NACRES:
NA.28
596,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PVC
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
eMcollect
shelf life
24 mo.
packaging
box of 50 units (Zip bags)
technique(s)
microbiological culture: suitable
L × W × thickness
10 cm × 10 cm × 0.5 mm, Template Size
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
General description
eMcollect Template to biały wacik z materiału PVC przeznaczony do kwalifikacji środków dezynfekujących po procedurze dezynfekcji.
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbki.
Szablon gwarantuje kontakt z żywnością i jest dostarczany w torbie z zamkiem błyskawicznym o powierzchni 18 * 25 cm do napisania "informacji o próbce".
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbki.
Szablon gwarantuje kontakt z żywnością i jest dostarczany w torbie z zamkiem błyskawicznym o powierzchni 18 * 25 cm do napisania "informacji o próbce".
Application
eMcollect Template służy do pobierania próbek z powierzchni roboczych w celu wykrywania patogenów w przemyśle spożywczym. Typowe patogeny, które można wykryć to Listeria spp., Salmonella spp. lub podobne.
Features and Benefits
- Wymiary: Szablon ma wymiary 10 x 10 cm i grubość 0,5 mm, zapewniając znormalizowaną powierzchnię do pobierania próbek.
- Materiał: Wykonany z białego PVC, szablon jest gwarantowany do kontaktu z żywnością, zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania.
- Opakowanie: Każdy szablon jest zapakowany w torebkę z zamkiem błyskawicznym o wymiarach 18 x 25 cm, która zawiera obszar do pisania do identyfikacji próbki i dokumentacji
- Sterylizacja: Szablony są sterylizowane za pomocą promieni gamma o skalibrowanej minimalnej dawce 20 kiloGrays, co zapewnia, że są wolne od zanieczyszczeń.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A04544 | 04065271264472 |