Przejdź do
A04543
eMcollect Sponge
Diluent: Distilled water at 10% neutralizing agent in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL, bag of 20 × 5 (Zip bags)
Synonim(y):
Gąbka do pobierania próbek, Gąbka do pobierania próbek drobnoustrojów, Gąbka do wykrywania patogenów, Próbnik z gąbki celulozowej, Sterylna gąbka
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
42141504
NACRES:
NA.28
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
eMcollect
shelf life
12 mo.
feature
Diluent: Distilled water at 10% neutralizing agent in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL
packaging
box of 100 units, bag of 20 × 5 (Zip bags)
technique(s)
microbiological culture: suitable
L × W × thickness
8 cm × 4 cm × 1.2—1.6 cm, Sponge Size
bag L × W
30 cm × 40 cm
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
General description
eMcollect Sponge to najwyższej jakości wacik z gąbki celulozowej przeznaczony do kwalifikacji środków dezynfekujących po procedurze dezynfekcji.
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbkowania.
Wacik jest dostarczany w łatwej do otwarcia niebieskiej, wstępnie przyciętej torebce do pobierania próbek wraz z obszarem 20 * 32,5 cm do napisania "informacji o próbce".
Torebka jest wyposażona w samoprzylepną etykietę zamykającą dla ochrony próbki
Application
eMcollect Sponge Swab służy do pobierania próbek z powierzchni roboczych w celu wykrywania patogenów w przemyśle spożywczym. Typowe patogeny, które można wykryć to Listeria spp., Salmonella spp. lub podobne.
Features and Benefits
  • Gąbka najwyższej jakości: Wykonana z wysokiej jakości celulozy, zapewnia skuteczne pobieranie próbek.
  • Wygodne opakowanie: Dostarczany w niebieskiej, wstępnie przyciętej torebce do pobierania próbek (20 x 32,5 cm), którą można łatwo otworzyć.
  • Duży obszar do pisania: Dużo miejsca na zapisanie informacji o próbce, co zwiększa identyfikowalność.
  • Etykieta samoprzylepna: Zapewnia bezpieczne zamknięcie torebki w celu zachowania integralności próbki.
  • Sterylizacja: Sterylizacja promieniami gamma zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z normami zdrowotnymi.
  • Informacje o identyfikowalności: Każdy produkt/pudełko zawiera nadrukowany numer referencyjny, oznaczenie, numer partii, kod rozcieńczalnika, datę produkcji i datę ważności.
  • Skuteczne wykrywanie patogenów: Specjalnie zaprojektowany do wykrywania Listerii, Salmonelli i innych patogenów, przyczyniając się do bezpieczeństwa żywności.
  • Niezawodna metoda pobierania próbek: Skalibrowany rozcieńczalnik zapewnia prawidłowe pobieranie i przechowywanie próbek do badań.
  • Długi okres trwałości: Okres trwałości wynoszący 12 miesięcy umożliwia efektywne zarządzanie zapasami i zmniejsza ilość odpadów.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eMcollect Sponge
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A0454304065271264465