Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104105
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
plate (Mounting plate: AccuSizer particle size distribution Sliding plate), stainless steel , stainless steel plate (Sliding plate,Hanger, Holder: iin compliance with ASTM® 316)
product line
NovaSeptum® GO
H
260-460 mm (10.2-18.1 mm)
L
250 mm (9.8 in.)
W
280 mm (11 in.)
weight
0.5 kg
application(s)
sterile sampling
storage temp.
2-30°C
General description
Konfiguracja urządzenia: Dla pojedynczych jednostek próbkujących
Stojak na worki NovaSeptum® dla pojedynczych jednostek próbkujących jest przeznaczony do łatwego ładowania i rozładowywania jednostek próbkujących NovaSeptum®. Jest w pełni regulowany i dostępny dla wszystkich standardowych uchwytów.
Śruba, nakrętka zabezpieczająca, nakrętka skrzydełkowa: Stal nierdzewna zgodnie z normą A4
Śruba, nakrętka zabezpieczająca, nakrętka skrzydełkowa: zgodnie z normą A4
Śruba, nakrętka zabezpieczająca, nakrętka skrzydełkowa: zgodnie z normą A4
Application
Zaprojektowany do łatwego ładowania i rozładowywania jednostek próbkujących NovaSeptum®. Jest w pełni regulowany i dostępny dla wszystkich standardowych uchwytów.
Packaging
1/opakowanie - Opakowanie: Opakowanie zawierające 1 jednostkę stelaża worka ze wszystkimi jego częściami jest pakowane w stanie niezmontowanym w kartonowe pudełko z numerem części.
Other Notes
Mounting plate: AccuSizer particle size distributionSliding plate,Hanger, Holder: Stainless steel in compliance with ASTM® 316Screw, Locking nut, Wing nut: Stainless steel in compliance with A4
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany